Dimidium bromure
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Bromure de 3,8-diamino-5-méthyl-6-phénylphénanthridiniumBromure de 2,7-diamino-10-méthyl-9-phénylphénanthridinium
ROTH2217.1EA 112.5 EUR InStock
ROTH2217.1
Dimidium bromure
Dimidium bromure
Formule: C₂₀H₁₈BrN₃
MW: 380,29 g/mol
Point de fusion: 243…248 °C
Numéro MDL: MFCD00011757
Numéro CAS: 518-67-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/12/2301412.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité