3,8-Diamino-6-phénylphénantridine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Phenylphenanthridine-3,8-diamine
B24049.03 B24049.06 B24049.14
B24049.03EA 78.1 EUR InStock
B24049.03 B24049.06 B24049.14
3,8-Diamino-6-phénylphénantridine 98%
3,8-Diamino-6-phénylphénantridine
Purity: 98% CAS No.: 52009-64-0 Molecular Formula: C19H15N3 Formula Weight: 285.35 Melting Point: 196-198° MDL No.: MFCD00075152
Formule: C₁₉H₁₅N₃
MW: 285,35 g/mol
Point de fusion: 196…198 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075152
Numéro CAS: 52009-64-0
EINECS: 257-602-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité