Phénazine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
130150050 130150100
ACRO130150050EA 41.8 EUR InStock
ACRO130150050 ACRO130150100
Phénazine 98%
Phénazine
Formule: C₁₂H₈N₂
MW: 180,21 g/mol
Point d'ébullition: >360 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 174…177 °C
Densité: 1,26 g/cm³ (22 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005023
Numéro CAS: 92-82-0
EINECS: 202-193-9
Merck Index: 12,07359
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 177 °C
HPLC ≥97.5 %
UV at 260 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.5 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité