Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phénazine

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC20921500EA 83.7 EUR InStock
EHERC20921500
Phénazine
Phénazine


Formule: C₁₂H₈N₂
MW: 180,21 g/mol
Point d'ébullition: 339 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 172…174 °C
Densité: 1,26 g/cm³ (22 °C)
Numéro MDL: MFCD00005023
Numéro CAS: 92-82-0
Merck Index: 12,07359
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité