L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Human Recombinant Eotaxin-3 (from E. coli)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
100-179-100UG 100-179-1MG 100-179-20UG 100-179-500UG 100-179-5UG
SHBT100-179-100UGEA 453 EUR InStock
SHBT100-179-100UG SHBT100-179-1MG SHBT100-179-20UG SHBT100-179-500UG SHBT100-179-5UG
Human Recombinant Eotaxin-3 (from E. coli)
Protéines et Peptides
Eotaxin-3, also known as CCL26, MIP-4-alpha, and TSC-1, is a chemokine that is made by vascular endothelial and lung epithelial cells following interleukin 4 (IL-4) or interleukin 13 (IL-13) stimulation. Eotaxin-3 signals through the G protein-coupled chemokine receptor CCR3 to recruit eosinophils and basophils to inflammatory sites.
  • High quality
  • Low endotoxin
  • Affordable
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité