Rat Recombinant GM-CSF (from E. coli)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
300-03-100UG 300-03-1MG 300-03-20UG 300-03-500UG 300-03-5UG
SHBT300-03-100UGEA 436 EUR InStock
SHBT300-03-100UG SHBT300-03-1MG SHBT300-03-20UG SHBT300-03-500UG SHBT300-03-5UG
Rat Recombinant GM-CSF (from E. coli)
Protéines et Peptides
Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF) is hematopoietic growth factor produced by endothelial cells, monocytes, fibroblasts, and T cells. GM-CSF stimulates the production of neutrophilic granulocytes, macrophages, and mixed granulocyte-macrophage colonies from bone marrow cells. GM-CSF promotes immune system development and regulates neutrophil function during infection.
  • High quality
  • Low endotoxin
  • Affordable
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité