Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phénazine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck


M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200

8.20973.0005EA 86.1 EUR InStock
8.20973.0005 8.20973.9999
Phénazine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Phénazine


Formule: C₁₂H₈N₂
MW: 180,21 g/mol
Point d'ébullition: 339 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 172…174 °C
Densité: 1,26 g/cm³ (22 °C)
Numéro MDL: MFCD00005023
Numéro CAS: 92-82-0
Merck Index: 12,07359
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 173 - 175 °C
Molar Mass 180.21 g/mol
Boiling Point 360 °C
Synonyms Dibenzopyrazine
Hill Formula C12H8N2


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité