L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Human Recombinant FGF-4 (from E. coli)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
100-31-100UG 100-31-1MG 100-31-25UG 100-31-500UG 100-31-5UG
SHBT100-31-100UGEA 453 EUR InStock
SHBT100-31-100UG SHBT100-31-1MG SHBT100-31-25UG SHBT100-31-500UG SHBT100-31-5UG
Human Recombinant FGF-4 (from E. coli)
Protéines et Peptides
Fibroblast growth factor 4 (FGF-4) is a secreted growth factor that is predominantly expressed during bone morphogenesis and embryonic limb development. FGF-4 is an important growth regulator for stem cells, fibroblasts, and endothelial cells. FGF-4 contains a single N-linked glycosylation signal. In-vitro studies suggest that unglycosylated FGF-4 is cleaved into 13 kDa and 15 kDa truncated proteins that have greater biological activity than the wild type 19 kDa FGF-4 protein. Human FGF-4 shares high homology and is cross-reactive with mouse FGF-4. 
  • High Quality
  • Low Endotoxin
  • Affordable
A COA is supplied with each product shipped detailing purity, formulation, biological activity, endotoxin levels, reconstitution instructions and recommended storage conditions.  This product is for research use only and is not for use in humans.  
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité