1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadécane 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO181561000EA 417 EUR InStock
ACRO181561000 ACRO181560250 ACRO181565000 ACRO181560050
1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadécane 99%
1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadécane
Formule: C₁₂H₂₄O₆
MW: 264,32 g/mol
Point de fusion: 36…40 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00005113
Numéro CAS: 17455-13-9
Merck Index: 13,02630
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to white Crystals or crystalline mass or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 40 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité