1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadécane ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A11249.09 A11249.18 A11249.30
A11249.09EA 57.5 EUR InStock
A11249.09 A11249.18 A11249.30
1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadécane ≥99%
1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadécane
Purity: 99% CAS No.: 17455-13-9 Molecular Formula: C12H24O6 Formula Weight: 264.32 Flash Point: 109°(228°F) Odour: Odourless Boiling Point: 116°/0.2mm Beilstein Reference: 1619616 Merck Reference: 14,2602 MDL No.: MFCD00005113
Formule: C₁₂H₂₄O₆
Point d'ébullition: 116 °C (0.2 mmHg)
Point de fusion: 37…41 °C
Densité: 1.175
Point d'éclair: 109 °C (228 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005113
Numéro CAS: 17455-13-9
EINECS: 241-473-5
Merck Index: 14,2602
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité