1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadécane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.11684.0005 8.11684.0025 8.11684.0002
8.11684.0005EA 37.6 EUR InStock
8.11684.0005 8.11684.0025 8.11684.0002
1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadécane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadécane
Formule: C₁₂H₂₄O₆
Point d'ébullition: 396 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 37…39 °C
Densité: 1.237 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005113
Numéro CAS: 17455-13-9
EINECS: 241-473-5
Merck Index: 13,02630
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 36 - 39 °C
Molar Mass 264.32 g/mol
Flash Point 109 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité