1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane
Fournisseur: Molekula
MOLE10920590-25GEA 0 EUR InStock
MOLE10920590-25G
1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane
1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane
Formule: C₁₀H₂₀O₅
MW: 220,27 g/mol
Point d'ébullition: 351 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –20 °C
Densité: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Numéro CAS: 33100-27-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité