L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Human recombinant BDNF (from E. coli)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
100-01-100UG 100-01-10UG 100-01-1MG 100-01-500UG
SHBT100-01-100UGEA 699 EUR InStock
SHBT100-01-100UG SHBT100-01-10UG SHBT100-01-1MG SHBT100-01-500UG
Human recombinant BDNF (from E. coli)
Protéines et Peptides
Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) is a nerve growth factor that binds two receptors, the low-affinity nerve growth factor receptor (LNGFR) and the tropomyosin receptor kinase B (TrkB), to support neuron growth and survival.
  • Produced from genetically modified E. coli
  • Noncovalent homodimeric protein, containing 120/240 amino acids
BDNF expression in the hippocampus is essential for long-term memory storage and learning. Human, mouse, rat, and pig BDNF are cross-reactive.
Information de livraison: A certificate of analysis (COA) is supplied with each product shipped detailing purity, formulation, biological activity, endotoxin levels, reconstitution instructions and recommended storage conditions.
Attention: This product is for research use only and is not for use in humans.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité