2,6-Dichloropurine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
B21289.03 B21289.06
B21289.03EA 84.2 EUR InStock
B21289.03 B21289.06
2,6-Dichloropurine ≥97%
2,6-Dichloropurine
Purity: 97% CAS No.: 5451-40-1 Molecular Formula: C5H2Cl2N4 Formula Weight: 189.01 Melting Point: ca 184-186° dec. Beilstein Reference: 9354
Formule: C₅H₂Cl₂N₄
Point de fusion: ∼ 184…186 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077725
Numéro CAS: 5451-40-1
EINECS: 226-681-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité