Mouse Recombinant MCP-2 (from E. coli)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
200-63-100UG 200-63-20UG 200-63-1MG 200-63-5UG 200-63-500UG
SHBT200-63-100UGEA 436 EUR InStock
SHBT200-63-100UG SHBT200-63-20UG SHBT200-63-1MG SHBT200-63-5UG SHBT200-63-500UG
Mouse Recombinant MCP-2 (from E. coli)
Protéines et Peptides
Monocyte chemotactic protein 2 (MCP-2), also known as CCL8, is a cytokine that is important during allergic and inflammatory responses. MCP-2 activates mast cells, eosinophils, and basophils through the G protein-coupled chemokine receptors CCR1, CCR2B, and CCR5.
  • High quality
  • Low endotoxin
  • Affordable
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité