2-Amino-6-chloropurine 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
149290010 149290050
ACRO149290010EA 37.9 EUR InStock
ACRO149290010 ACRO149290050
2-Amino-6-chloropurine 99+%
2-Amino-6-chloropurine
Formule: C₅H₄ClN₅
Point de fusion: >300 °C
Numéro MDL: MFCD00075252
Numéro CAS: 10310-21-1
EINECS: 233-686-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
HPLC ≥99.0 %
Titration with HClO4 ≥99.0 % (On dried substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité