2-Amino-6-chloropurine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A18195.06 A18195.14 A18195.03
A18195.06EA 129 EUR InStock
A18195.06 A18195.14 A18195.03
2-Amino-6-chloropurine 99%
2-Amino-6-chloropurine
Purity: 99% CAS No.: 10310-21-1 Molecular Formula: C5H4ClN5 Formula Weight: 169.57 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 9626
Formule: C₅H₄ClN₅
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075252
Numéro CAS: 10310-21-1
EINECS: 233-686-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité