2-Amino-6-chloropurine
Synonyms: 6-Chloroguanine, 6-Chloro-7H-purin-2-ylamine
010750-5G 010750-25G
FLUO010750-5GEA 0 EUR InStock
FLUO010750-5G FLUO010750-25G
2-Amino-6-chloropurine
2-Amino-6-chloropurine
Formule: C₅H₄ClN₅
MW: 169,57 g/mol
Point de fusion: 300 °C
Numéro MDL: MFCD00075252
Numéro CAS: 10310-21-1
EINECS: 233-686-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité