Adénine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Purine-6-amine
ACRO147440250EA 103 EUR InStock
ACRO147440250 ACRO147445000 ACRO147441000
Adénine 99%
Adénine
Formule: C₅H₅N₅
MW: 135,13 g/mol
Point de fusion: 360…365 °C (déc.)
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00041790
Numéro CAS: 73-24-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00152
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 5 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥98.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité