Adénine ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A14906.14 A14906.18 A14906.30 A14906.36 A14906.A7
A14906.14EA 62.3 EUR InStock
A14906.14 A14906.18 A14906.30 A14906.36 A14906.A7
Adénine ≥99%
Adenine
Purity: 99% CAS No.: 73-24-5 Molecular Formula: C5H5N5 Formula Weight: 135.13 Odour: Odourless Melting Point: 360° dec. Beilstein Reference: 5777 Merck Reference: 14,152 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00041790
Formule: C₅H₅N₅
Point de fusion: >360 °C (dec.)
Densité: 0.99741 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041790
Numéro CAS: 73-24-5
EINECS: 200-796-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,152
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité