Adénine
Fournisseur: PanReac AppliChem
Synonyms: Purine-6-amine
A0939.0100EA 237 EUR InStock
A0939.0100
Adénine
Adénine
Formule: C₅H₅N₅
MW: 135,13 g/mol
Densité: 0,99741 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00041790
Numéro CAS: 73-24-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00152
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité