Human Recombinant GDNF (from E. coli)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
100-02-100UG 100-02-10UG 100-02-1MG 100-02-500UG
SHBT100-02-100UGEA 699 EUR InStock
SHBT100-02-100UG SHBT100-02-10UG SHBT100-02-1MG SHBT100-02-500UG
Human Recombinant GDNF (from E. coli)
Protéines et Peptides
Glial cell-derived neurotrophic factor (GDNF) is a neurotrophic factor that signals through a multicomponent receptor system to activate receptor tyrosine kinase RET signaling. GDNF promotes dopamine uptake, prevents motor neuron apoptosis, and supports the survival and differentiation of neurons.
  • High quality
  • Low endotoxin
  • Affordable
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité