Guanine 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
120250100 120250250 120251000
ACRO120250100EA 32.5 EUR InStock
ACRO120250100 ACRO120250250 ACRO120251000
Guanine 99+%
Guanine
Formule: C₅H₅N₅O
Point de fusion: 360 °C (dec.)
Densité: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00071533
Numéro CAS: 73-40-5
EINECS: 200-799-8
Merck Index: 13,04580
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥99.0 %
Residue after ignition ≤0.1 %
Ratio of Absorbances lambda max. 248 nm, pH 1
Titration with HClO4 ≥99.0 % (On dry substance)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité