Purine-6(1H)-one 99.5%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1H-Purin-6-one, 1,9-Dihydro-6H-purin-6-one, Purin-6(1H)-one, 6-Purinone
122010250 122010050 122011000
ACRO122010250EA 83.4 EUR InStock
ACRO122010250 ACRO122010050 ACRO122011000
Purine-6(1H)-one 99.5%
Purine-6(1H)-one
Formule: C₅H₄N₄O
MW: 136,11 g/mol
Point de fusion: >250 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005725
Numéro CAS: 68-94-0
EINECS: 200-697-3
Merck Index: 13,04895
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.2 %
HPLC ≥99.4 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité