Purine-6(1H)-one
Fournisseur: Serva
Synonyms: 6-Purinone1H-Purine-6-one
SERA26040.03EA 0 EUR InStock
SERA26040.03 SERA26040.02
Purine-6(1H)-one
Purine-6(1H)-one
Formule: C₅H₄N₄O
MW: 136,11 g/mol
Point de fusion: > 310 °C
Numéro MDL: MFCD00005725
Numéro CAS: 68-94-0
Merck Index: 13,04895
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité