3,7-Dihydro-1H-purine-2,6-dione 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
149170050 149170250 149171000
ACRO149170050EA 45.7 EUR InStock
ACRO149170050 ACRO149170250 ACRO149171000
3,7-Dihydro-1H-purine-2,6-dione 98%
3,7-Dihydro-1H-purine-2,6-dione
Formule: C₅H₄N₄O₂
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078453
Numéro CAS: 69-89-6
EINECS: 200-718-6
Merck Index: 12,10193
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (105°C, 5 hrs)
Sulfated ash ≤0.2 % (800°C)
HPLC ≥97.5 %
TLC Homogeneous
UV spectrophotometry molar absorptivity 9300 +/- 2%, on dry basis
Appearance of solution (c=1, 1M NaOH) clear colorless to light yellow soln
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité