3,7-Dihydro-1H-purine-2,6-dione
Fournisseur: Serva
SERA38420.01EA 0 EUR InStock
SERA38420.01
3,7-Dihydro-1H-purine-2,6-dione
3,7-Dihydro-1H-purine-2,6-dione
Formule: C₅H₄N₄O₂
MW: 152,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00078453
Numéro CAS: 69-89-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité