9-Méthyladénine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO325875000EA 414 EUR InStock
ACRO325875000 ACRO325871000
9-Méthyladénine 98%
9-Méthyladénine
Formule: C₆H₇N₅
MW: 149,16 g/mol
Point de fusion: 300…302 °C
Numéro MDL: MFCD00047232
Numéro CAS: 700-00-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige Crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité