3,7-Dihydro-3-méthyl-1H-purine-2,6-dione ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L14986.03 L14986.MD
L14986.03EA 277 EUR InStock
L14986.03 L14986.MD
3,7-Dihydro-3-méthyl-1H-purine-2,6-dione ≥98%
3,7-Dihydro-3-méthyl-1H-purine-2,6-dione
Purity: 98+% CAS No.: 1076-22-8 Molecular Formula: C6H6N4O2 Formula Weight: 166.14 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00005580
Formule: C₆H₆N₄O₂
MW: 166,14 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005580
Numéro CAS: 1076-22-8
EINECS: 214-058-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité