3,7-Dihydro-3-méthyl-1H-purine-2,6-dione, poudre blanche
Fournisseur: MP Biomedicals
Attention
0215168680 0215168683
ICNA0215168680EA 32.5 EUR InStock
ICNA0215168680 ICNA0215168683
3,7-Dihydro-3-méthyl-1H-purine-2,6-dione, poudre blanche
3,7-Dihydro-3-méthyl-1H-purine-2,6-dione
3-Methylxanthine, a metabolite of theophylline, was quantitated in rat plasma by a sensitive LC-MS/MS method.
Freely soluble in alkali hydroxides and in mineral acid; soluble in dilute aqueous base or ethanol; slightly soluble in hot water; practically insoluble in organic solvent
Formule: C₆H₆N₄O₂
MW: 166,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005580
Numéro CAS: 1076-22-8
EINECS: 214-058-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité