3,7-Dihydro-7-méthyl-1H-purine-2,6-dione ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2,6-Dihydroxy-7-methylpurine, 7-Methyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, 3,7-Dihydro-7-methyl-1H-purine-2,6-dione
H29190.MF H29190.MD
H29190.MFEA 93.9 EUR InStock
H29190.MF H29190.MD
3,7-Dihydro-7-méthyl-1H-purine-2,6-dione ≥98%
3,7-Dihydro-7-méthyl-1H-purine-2,6-dione
Purity: 98% CAS No.: 552-62-5 Molecular Formula: C6H6N4O2 Formula Weight: 166.14 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00037979
Formule: C₆H₆N₄O₂
MW: 166,14 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037979
Numéro CAS: 552-62-5
EINECS: 209-019-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité