3,7-Dihydro-3-isobutyl-1-méthyl-1H-purine-2,6-dione, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: IBMX
410957-250EA 140 EUR InStock
410957-250 410957-1
3,7-Dihydro-3-isobutyl-1-méthyl-1H-purine-2,6-dione, Millipore®
3,7-Dihydro-3-isobutyl-1-méthyl-1H-purine-2,6-dione
Formule: C₁₀H₁₄N₄O₂
MW: 222,25 g/mol
Point de fusion: 200…201 °C
Numéro MDL: MFCD00005584
Numéro CAS: 28822-58-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité