Theobromine
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: 3,7-Dihydro-3,7-diméthyl-1H-purine-2,6-dione
ROTH8963.2EA 92.9 EUR InStock
ROTH8963.2 ROTH8963.1
Theobromine
Theobromine
Formule: C₇H₈N₄O₂
MW: 180,17 g/mol
Point de fusion: 350 °C
Densité: 1,419 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00022830
Numéro CAS: 83-67-0
Merck Index: 12,09418
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité