Caféine, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: 3,7-Dihydro-1,3,7-triméthyl-1H-purine-2,6-dione
205548-500EA 198 EUR InStock
205548-500
Caféine, Millipore®
Caféine
Formule: C₈H₁₀N₄O₂
MW: 194,19 g/mol
Point de fusion: 235…239 °C
Densité: 1,23 g/cm³ (19 °C)
Numéro MDL: MFCD00005758
Numéro CAS: 58-08-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/79/46/2297946.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité