Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pentifylline ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

L13597.MDEA 44.4 EUR InStock
L13597.MD
Pentifylline ≥98%
Pentifylline


Formule: C₁₃H₂₀N₄O₂
MW: 264,33 g/mol
Point de fusion: 80…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041424
Numéro CAS: 1028-33-7
Merck Index: 14,7127
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité