Nicotinamide adenine dinucleotide, forme oxydée, Millipore®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.24542.0001 1.24542.0005 1.24542.0025
1.24542.0001EA 65.2 EUR InStock
1.24542.0001 1.24542.0005 1.24542.0025
Nicotinamide adenine dinucleotide, forme oxydée, Millipore®
β-Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD, oxidized form)
Formule: C₂₁H₂₇N₇O₁₄P₂
Point de fusion: 140 to 142 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00036253
Numéro CAS: 53-84-9
EINECS: 200-184-4
Merck Index: 13,06370
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité