Benzyl(purine-6-yl)amine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
226410010 226410050 226410250
ACRO226410010EA 37.7 EUR InStock
ACRO226410010 ACRO226410050 ACRO226410250
Benzyl(purine-6-yl)amine 99%
Benzyl(purine-6-yl)amine
Formule: C₁₂H₁₁N₅
Point de fusion: 229…233 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005572
Numéro CAS: 1214-39-7
EINECS: 214-927-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 229 to 233 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥98.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 % (on dry substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité