Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzyl(purine-6-yl)amine, Millipore®

Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem

200241-1EA 117 EUR InStock
200241-1
Benzyl(purine-6-yl)amine, Millipore®
Benzyl(purine-6-yl)amine


Formule: C₁₂H₁₁N₅
MW: 225,25 g/mol
Point de fusion: 230…234 °C
Numéro MDL: MFCD00005572
Numéro CAS: 1214-39-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité