Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzyl(purine-6-yl)amine

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC10569600EA 81.9 EUR InStock
EHERC10569600
Benzyl(purine-6-yl)amine
Benzyl(purine-6-yl)amine


Formule: C₁₂H₁₁N₅
MW: 225,25 g/mol
Point de fusion: 230…234 °C
Numéro MDL: MFCD00005572
Numéro CAS: 1214-39-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité