Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3-Dichloropyrazine ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific

L11500.06EA 123 EUR InStock
L11500.06
2,3-Dichloropyrazine ≥98%
2,3-Dichloropyrazine


Formule: C₄H₂Cl₂N₂
MW: 148,98 g/mol
Point d'ébullition: 105…107 °C (50 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040964
Numéro CAS: 4858-85-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité