2,6-Dichloropyrazine 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
232540010 232540050 AC23254.10 232540250
ACRO232540010EA 25.2 EUR InStock
ACRO232540010 ACRO232540050 MAYBAC23254.10 ACRO232540250
2,6-Dichloropyrazine 99+%
2,6-Dichloropyrazine
Formule: C₄H₂Cl₂N₂
MW: 148,98 g/mol
Point d'ébullition: 120 - 122 °C (40 -rr)
Point de fusion: 53…56 °C
Densité: 1,713 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006125
Numéro CAS: 4774-14-5
EINECS: 225-316-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
GC ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité