2,6-Dichloropyrazine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A11175.22EA 1410 EUR InStock
A11175.22 A11175.14 A11175.06
2,6-Dichloropyrazine ≥98%
2,6-Dichloropyrazine
Formule: C₄H₂Cl₂N₂
MW: 148,98 g/mol
Point d'ébullition: 120…122 °C (40 mmHg)
Point de fusion: 52…56 °C
Densité: 1,713 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006125
Numéro CAS: 4774-14-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité