2,6-Dichloropyrazine
Attention
002758-25G 002758-100G
FLUO002758-25GEA 0 EUR InStock
FLUO002758-25G FLUO002758-100G
2,6-Dichloropyrazine
2,6-Dichloropyrazine
Formule: C₄H₂Cl₂N₂
MW: 148,98 g/mol
Point d'ébullition: 120…122 °C (40 mmHg)
Point de fusion: 57…58 °C
Densité: 1,713 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006125
Numéro CAS: 4774-14-5
EINECS: 225-316-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité