2-Chloropyrazine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Chloropyrazine
158060100 158060500 AC15806.10 AC15806.50
ACRO158060100EA 63 EUR InStock
ACRO158060100 ACRO158060500 MAYBAC15806.10 MAYBAC15806.50
2-Chloropyrazine 98%
2-Chloropyrazine
Formule: C₄H₃ClN₂
MW: 114,53 g/mol
Point d'ébullition: 153 °C (1013 hPa)
Densité: 1.28 g/cm³
Point d'éclair: 57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006124
Numéro CAS: 14508-49-7
EINECS: 238-517-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5320 to 1.5390 (20°C, 589 nm)
Water ≤3 % (K.F.)
GC ≥97.5 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.0005 meq/g
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité