2-Chloropyrazine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A10108.06 A10108.09 A10108.14 A10108.22
A10108.06EA 59.9 EUR InStock
A10108.06 A10108.09 A10108.14 A10108.22
2-Chloropyrazine ≥98%
2-Chloropyrazine
Purity: 98% CAS No.: 14508-49-7 Molecular Formula: C4H3ClN2 Formula Weight: 114.54 Flash Point: 57°(134°F) Refractive Index: 1.5370 Boiling Point: 153-154° Beilstein Reference: 107019 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00006124
Formule: C₄H₃ClN₂
Point d'ébullition: 153…154 °C
Densité: 1.284
Point d'éclair: 57 °C (134 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006124
Numéro CAS: 14508-49-7
EINECS: 238-517-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité