Pyrazine 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
131700100 131700250 131701000
ACRO131700100EA 34.3 EUR InStock
ACRO131700100 ACRO131700250 ACRO131701000
Pyrazine 99+%
Pyrazine
Formule: C₄H₄N₂
Point d'ébullition: 115…116 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 52…56 °C
Densité: 1,0311 g/cm³ (60.9 °C)
Point d'éclair: 55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006122
Numéro CAS: 290-37-9
EINECS: 206-027-6
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,08047
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 56 °C
GC ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité