Pyrazine, (max. 1% H₂O) 99+% (poids sec)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A13982.06 A13982.14
A13982.06EA 27.1 EUR InStock
A13982.06 A13982.14
Pyrazine, (max. 1% H₂O) 99+% (poids sec)
Pyrazine
Purity: 99+% CAS No.: 290-37-9 Molecular Formula: C4H4N2 Formula Weight: 80.09 Flash Point: 55°(131°F) Refractive Index: 1.5235 Odour: Strong Melting Point: 50-56° Boiling Point: 113-116° Beilstein Reference: 103905 Merck Reference: 14,7957 UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00006122
Formule: C₄H₄N₂
Point d'ébullition: 113…116 °C
Point de fusion: 50…56 °C
Densité: 1.031
Point d'éclair: 55 °C (131 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006122
Numéro CAS: 290-37-9
EINECS: 206-027-6
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,7957
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité