Pyrazine
Fournisseur: Roth Carl
ROTH5757.1EA 0 EUR InStock
ROTH5757.1
Pyrazine
Pyrazine
Formule: C₄H₄N₂
MW: 80,09 g/mol
Point d'ébullition: 115 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 52 °C
Densité: 1,0311 g/cm³ (60.9 °C)
Numéro MDL: MFCD00006122
Numéro CAS: 290-37-9
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,08047
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité