2-Méthylpyrazine ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A14146.14 A14146.22 A14146.36
A14146.14EA 39 EUR InStock
A14146.14 A14146.22 A14146.36
2-Méthylpyrazine ≥99%
2-Méthylpyrazine
Purity: 99+% CAS No.: 109-08-0 Molecular Formula: C5H6N2 Formula Weight: 94.12 Flash Point: 50°(122°F) Refractive Index: 1.5050 Odour: Unpleasant Melting Point: -30° Boiling Point: 135-136° Beilstein Reference: 105778 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00006142
Formule: C₅H₆N₂
Point d'ébullition: 135…136 °C
Point de fusion: –30 °C
Densité: 1.028
Point d'éclair: 50 °C (122 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006142
Numéro CAS: 109-08-0
EINECS: 203-645-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité