2,3-Diméthylpyrazine ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12628.09 A12628.18 A12628.30
A12628.09EA 64.7 EUR InStock
A12628.09 A12628.18 A12628.30
2,3-Diméthylpyrazine ≥99%
2,3-Diméthylpyrazine
Purity: 99% CAS No.: 5910-89-4 Molecular Formula: C6H8N2 Formula Weight: 108.14 Flash Point: 54°(129°F) Refractive Index: 1.5070 Odour: Pleasant Melting Point: -12° Boiling Point: 156° Beilstein Reference: 107908 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00006144
Formule: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Point d'ébullition: 156 °C
Point de fusion: –12 °C
Densité: 1.022
Point d'éclair: 54 °C (129 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006144
Numéro CAS: 5910-89-4
EINECS: 227-630-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité